2-Aminothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A12026.0E
A12026.18
A12026.22
A12026.30
A12026.36
A12026.0EEA
334
EUR
A12026.0E
A12026.18
A12026.22
A12026.30
A12026.36
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 96-50-4
Molecular Formula: C3H4N2S
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 88-92°
Boiling Point: 117°/15mm
Merck Reference: 14,479
MDL No.: MFCD00005325
Formule:
C₃H₄N₂S Point d'ébullition: 117 °C (15 mmHg) Point de fusion: 88…92 °C Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005325 Numéro CAS: 96-50-4 EINECS: 202-511-6 Merck Index: 14,479 |