2-Désoxy-D(-)-ribose ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A11990.03
A11990.06
A11990.14
A11990.03EA
28.5
EUR
A11990.03
A11990.06
A11990.14
2-Désoxy-D(-)-ribose ≥99%
2-Désoxy-D(-)-ribose
Purity: 99%
CAS No.: 533-67-5
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 76-85°
Beilstein Reference: 1721978
Merck Reference: 14,2908
Optical Rotation: -56° (c=1 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00135904
Formule:
C₅H₁₀O₄ Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa) Point de fusion: 76…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135904 Numéro CAS: 533-67-5 EINECS: 208-573-0 Merck Index: 14,2908 |