1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
A11850.09
A11850.18
A11850.09EA
53.4
EUR
A11850.09
A11850.18
1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥99%
1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
Purity: 99%
CAS No.: 6310-09-4
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 117-118°/17mm
Beilstein Reference: 113936
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005444
Formule:
C₆H₅ClOS Point d'ébullition: 117…118 °C (17 mmHg) Point de fusion: 44…48 °C Point d'éclair: 108 °C (226 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005444 Numéro CAS: 6310-09-4 EINECS: 228-630-3 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |