Imprimer
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A11813.14 A11813.22
A11813.14EA 53.3 EUR
A11813.14 A11813.22
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 98%
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Purity: 98% CAS No.: 56-09-7 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 510297
Formule: C₄H₅N₃O₂
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006094
Numéro CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5