Imprimer
Phtalimide potassique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11134.0E A11134.22 A11134.36
A11134.0EEA 410 EUR
A11134.0E A11134.22 A11134.36
Phtalimide potassique ≥98%
Phtalimide potassique
Purity: 98+% CAS No.: 1074-82-4 Molecular Formula: C8H4KNO2 Formula Weight: 185.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598719
Formule: C₈H₄KNO₂
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005887
Numéro CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6