Imprimer
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
A11001.09 A11001.18 A11001.30
A11001.09EA 58.7 EUR
A11001.09 A11001.18 A11001.30
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle ≥98%
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 3943-89-3 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 2097435
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002199
Numéro CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0