Imprimer
Chlorure de pyridinium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10871.0B A10871.18 A10871.30
A10871.0BEA 325 EUR
A10871.0B A10871.18 A10871.30
Chlorure de pyridinium ≥98%
Chlorure de pyridinium
Purity: 98% CAS No.: 628-13-7 Molecular Formula: C5H5N.HCl Formula Weight: 115.56 Melting Point: ca 145° Boiling Point: 222-224° MDL No.: MFCD00012802
Formule: C₅H₆ClN
Point d'ébullition: 222…224 °C
Point de fusion: ∼ 145 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012802
Numéro CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4