Acide 4-oxovalérique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 123-76-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4415
Odour: Characteristic
pH: 2.5-3.0
Melting Point: 26-31°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 506796
Merck Reference: 14,5472
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002796
Formule:
C₅H₈O₃ MW: 116.12 g/mol Point d'ébullition: 245…246 °C Point de fusion: 26…31 °C Densité: 1.134 Point d'éclair: 137 °C (278 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002796 Numéro CAS: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 ONU: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 13,05492 |