2,5-Diphényloxazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A10654.14
A10654.22
A10654.36
A10654.14EA
39.1
EUR
A10654.14
A10654.22
A10654.36
2,5-Diphényloxazole 99%
2,5-Diphényloxazole
Purity: 99%
CAS No.: 92-71-7
Molecular Formula: C15H11NO
Formula Weight: 221.26
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 360°
MDL No.: MFCD00005306
Formule:
C₁₅H₁₁NO Point d'ébullition: 360 °C Point de fusion: 70…74 °C Densité: 1,060 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005306 Numéro CAS: 92-71-7 EINECS: 202-181-3 |