Imprimer
4,4'-Difluorobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
A10653.09 A10653.18 A10653.30
A10653.09EA 26.8 EUR
A10653.09 A10653.18 A10653.30
4,4'-Difluorobenzophénone ≥98%
4,4'-Difluorobenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 345-92-6 Molecular Formula: C13H8F2O Formula Weight: 218.20 Melting Point: 106-110° Boiling Point: 170-172°/10mm MDL No.: MFCD00000353
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 170…172 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 106…110 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000353
Numéro CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3