Imprimer
Pentaérythritol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A10520.0B A10520.0I A10520.30
A10520.0BEA 42.7 EUR
A10520.0B A10520.0I A10520.30
Pentaérythritol ≥98%
Pentaérythritol
Purity: 98+% CAS No.: 115-77-5 Molecular Formula: C5H12O4 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 260-264° Boiling Point: 276°/30mm Beilstein Reference: 1679274 Merck Reference: 14,7111 MDL No.: MFCD00004692
Formule: C₅H₁₂O₄
MW: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 260…264 °C
Densité: 1.396
Point d'éclair: 240 °C (464 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004692
Numéro CAS: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245