2-Nitro-1,3,5-triméthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A10473.06
A10473.14
A10473.22
A10473.06EA
84.6
EUR
A10473.06
A10473.14
A10473.22
2-Nitro-1,3,5-triméthoxybenzène ≥98%
2-Nitro-1,3,5-triméthoxybenzène
Purity: 98%
CAS No.: 14227-18-0
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2277262
Formule:
C₉H₁₁NO₅ Point de fusion: 150…153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016992 Numéro CAS: 14227-18-0 |