Benzothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 95-16-9
Molecular Formula: C7H5NS
Formula Weight: 135.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6420
Odour: Characteristic
Melting Point: 2°
Boiling Point: 230°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, carbon disulfide
Beilstein Reference: 109468
Merck Reference: 14,1107
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005775
Formule:
C₇H₅NS Point d'ébullition: 230 °C Point de fusion: 2 °C Densité: 1.241 Point d'éclair: 107 °C (224 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005775 Numéro CAS: 95-16-9 EINECS: 202-396-2 ONU: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1107 |