Imprimer
Chlorure de benzyltributylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-Benzyl-N,N-dibutylbutan-1-aminium chloride
A10345.0E A10345.22 A10345.36
A10345.0EEA 410 EUR
A10345.0E A10345.22 A10345.36
Chlorure de benzyltributylammonium ≥98%
Chlorure de benzyltributylammonium
Purity: 98% CAS No.: 23616-79-7 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Cl Formula Weight: 311.94 Melting Point: 156-162° Beilstein Reference: 3776210
Formule: C₁₉H₃₄ClN
MW: 311.94 g/mol
Point de fusion: 156…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011849
Numéro CAS: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3
ONU: 3263
ADR: 8 II