5-(Chlorométhyl)uracile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
44639.01
44639.03
44639.06
44639.01EA
55.1
EUR
44639.01
44639.03
44639.06
5-(Chlorométhyl)uracile ≥97%
5-(Chlorométhyl)uracile
Purity: 97%
CAS No.: 3590-48-5
Molecular Formula: C5H5ClN2O2
Formula Weight: 160.56
Physical Form: Powder
Formule:
C₅H₅ClN₂O₂ MW: 160.56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00218445 Numéro CAS: 3590-48-5 |