2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
BSTFA+TMCS (99:1)
CAS No.: 25561-30-2
Molecular Formula: C8H18F3NOSi2
Formula Weight: 257.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 0.97
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -10°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 3607620
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008269
Formule:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ MW: 257.40 g/mol Point d'ébullition: 145…147 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 0.97 Point d'éclair: 23 °C (73 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008269 Numéro CAS: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 ONU: 2924 ADR: 3 III |