Imprimer
4-Oxovalérate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ketovaleric acid methyl ester, 4-Oxopentanoic acid methyl ester, Methyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl 4-oxovalerate, Levulinic acid methyl ester
43397.22 43397.14
43397.22EA 204 EUR
43397.22 43397.14
4-Oxovalérate de méthyle ≥99%
4-Oxovalérate de méthyle
Purity: 99+% CAS No.: 624-45-3 Molecular Formula: CH3COCH2CH2CO2CH3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 72°(161.6°F) Physical Form: Liquid Density: 1.05 Odour: Pleasant Boiling Point: 191° MDL No.: MFCD00017499
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.05
Point d'éclair: 72 °C (161.6 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017499
Numéro CAS: 624-45-3
EINECS: 210-846-4