Imprimer
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 96
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
43381.03 43381.06
43381.03EA 90.3 EUR
43381.03 43381.06
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 96
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 50488-42-1 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Physical Form: Crystalline Melting Point: 45-47° Boiling Point: 78-81°/30mm MDL No.: MFCD00153086
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Point d'ébullition: 78…81 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153086
Numéro CAS: 50488-42-1