Imprimer
Acide nitrique solution_standardised 0.1 N
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Nitric acid solution
35626.AP 35626.K2
35626.APEA 50.4 EUR
35626.AP 35626.K2
Acide nitrique solution_standardised 0.1 N
Acide nitrique
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: -42
Densité: 1.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06610