Cyanogène bromure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
32731.14
32731.22
32731.06
32731.14EA
65.6
EUR
32731.14
32731.22
32731.06
Cyanogène bromure
Cyanogène bromure
CAS No.: 506-68-3
Molecular Formula: BrCN
Formula Weight: 105.93
Physical Form: Crystalline
Density: 2.015
Odour: Acrid
Boiling Point: 61.4°
Merck Reference: 14,2693
UN No.: 1889
MDL No.: MFCD00011597
Formule:
CBrN MW: 105.92 g/mol Point d'ébullition: 61.4 °C Point de fusion: 50…52 °C Densité: 2.015 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011597 Numéro CAS: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 ONU: 1889 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,02763 |