Dichloro(méthyl)silane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Methyldichlorosilane
Purity: 97+%
CAS No.: 75-54-7
Molecular Formula: CH4Cl2Si
Formula Weight: 115.03
Flash Point: -32°(-26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.105
Refractive Index: 1.3980
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -93°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1071194
UN No.: 1242
MDL No.: MFCD00000494
Formule:
CH₄Cl₂Si Point d'ébullition: 41…42 °C Point de fusion: –93 °C Densité: 1.105 Point d'éclair: –32 °C (–26 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000494 Numéro CAS: 75-54-7 EINECS: 200-877-1 ONU: 1242 ADR: 4.3,I ATTEINDRE: 01-2119436669-21 |