Imprimer
Tétrabromopalladate de dipotassium (20,0% Pd)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium tetrabromopalladate(II), Potassium tetrabromopalladate (II)
11883.03 11883.06
11883.03EA 117 EUR
11883.03 11883.06
Tétrabromopalladate de dipotassium (20,0% Pd)
Tétrabromopalladate de dipotassium
CAS No.: 13826-93-2 Molecular Formula: K2PdBr4 Formula Weight: 504.21 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049659
Formule: Br₄K₂Pd
MW: 504.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049659
Numéro CAS: 13826-93-2
EINECS: 237-535-6