Imprimer
Tétrachloropalladate de diammonium (≥36% Pd)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
11882.03 11882.06
11882.03EA 169 EUR
11882.03 11882.06
Tétrachloropalladate de diammonium (≥36% Pd)
Tétrachloropalladate de diammonium
CAS No.: 13820-40-1 Molecular Formula: H8Cl4N2Pd Formula Weight: 284.31 Physical Form: Powder Density: 2.17 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark green to brown Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010884
Formule: H₈Cl₄N₂Pd
Point de fusion: Déc.
Densité: 2,17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010884
Numéro CAS: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6