Imprimer
Dysprosium trichloride hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dysprosium(III) chloride hydrate
11316.14 11316.22
11316.14EA 108 EUR
11316.14 11316.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: DyCl3.xH2O Formula Weight: 268.86(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Formule: Cl₃Dy·xH₂O
MW: 268.86 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010984
EINECS: 233-039-9