Hexachloropalladate de disodium hydraté ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Disodium hexachloropalladate hydrate
11039.03
11039.06
11039.03EA
173
EUR
11039.03
11039.06
Hexachloropalladate de disodium hydraté ≥99.9% (base métaux)
Hexachloropalladate de disodium hydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 53823-60-2
Molecular Formula: Cl6Na2Pd.xH2O
Formula Weight: 365.10(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
MDL No.: MFCD00014235
Formule:
Cl₆Na₂Pd·xH₂O MW: 365.10 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014235 Numéro CAS: 53823-60-2 EINECS: 258-809-1 |