Imprimer
Toluène-α-thiol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
421261000 421265000
ACRO421261000EA 48.4 EUR
ACRO421261000 ACRO421265000
Toluène-α-thiol 99%
Toluène-α-thiol
Formule: C₇H₈S
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.058 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004867
Numéro CAS: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %