Imprimer
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
407000050 407000250
ACRO407000050EA 44.8 EUR
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde 98+%
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 723 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003320
Numéro CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %