Imprimer
Huile de ricin
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
404165000 404160025
ACRO404165000EA 43.8 EUR
ACRO404165000 ACRO404160025
Huile de ricin
Huile de ricin
Point d'ébullition: 229 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,957 g/cm³
Point d'éclair: 229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130746
Numéro CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g
Iodine value 82 to 90 g I2/100g