Imprimer
tert-Butyle éthyle oxyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250 403531000
ACRO403530250EA 261 EUR
ACRO403530250 ACRO403531000
tert-Butyle éthyle oxyde 97%
tert-Butyle éthyle oxyde
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 71
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.75 g/cm³
Point d'éclair: –19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009225
Numéro CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
ONU: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %