2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
401030050
401030250
ACRO401030050EA
66.2
EUR
ACRO401030050
ACRO401030250
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Formule:
C₃H₉NO₂ MW: 91.11 g/mol Point d'ébullition: 115…116 °C (760 mmHg) Point de fusion: 52…56 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051487 Numéro CAS: 534-03-2 EINECS: 208-584-0 ONU: 3259 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Adhering crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 56 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |