Imprimer
3-Bromo-N-méthylaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
387360010 387360050
ACRO387360010EA 46 EUR
ACRO387360010 ACRO387360050
3-Bromo-N-méthylaniline 98%
3-Bromo-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈BrN
Numéro MDL: MFCD05664376
Numéro CAS: 66584-32-5
ONU: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %