Imprimer
n-Butyllithium 2.7 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
378931000 378938000
378931000.EA 46.9 EUR
378931000. 378938000.
n-Butyllithium 2.7 M dans le toluène, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formule: C₄H₉Li
Densité: 0,86 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009414
Numéro CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
ONU: 3394
ADR: 4.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.62 to 2.75 M
Free base ≤1.0 %