Imprimer
Acide 8-bromocaprylique 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
367660100 367660500
ACRO367660100EA 128 EUR
ACRO367660100 ACRO367660500
Acide 8-bromocaprylique 95%
Acide 8-bromocaprylique
Formule: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Point d'ébullition: 147…150 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 36…41 °C
Densité: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00004430
Numéro CAS: 17696-11-6
ONU: 3261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %