Imprimer
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
354180250 354180050 354181000
ACRO354180250EA 211 EUR
ACRO354180250 ACRO354180050 ACRO354181000
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium 99%
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Point de fusion: –73,5 °C
Densité: 1,3045 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093296
Numéro CAS: 304680-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
NMR ≥98.5 %