Chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
354090050
354090250
354091000
354095000
ACRO354090050EA
26.4
EUR
ACRO354090050
ACRO354090250
ACRO354091000
ACRO354095000
Chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium 98+%
Chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule:
C₈H₁₅ClN₂ Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa) Point de fusion: 73 °C Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: ≥ 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095425 Numéro CAS: 79917-90-1 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.0 % |