Imprimer
3,4,5-Triméthoxybenzylamine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
351170050 351170250
ACRO351170050EA 60.3 EUR
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Triméthoxybenzylamine 96%
3,4,5-Triméthoxybenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197.23
Point d'ébullition: 106 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.155 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00017150
Numéro CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ONU: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %