Imprimer
Huile de ricin, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
348855000 348850025
ACRO348855000EA 50.1 EUR
ACRO348855000 ACRO348850025
Huile de ricin, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Huile de ricin
Point d'ébullition: 229 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,957 g/cm³
Point d'éclair: 229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130746
Numéro CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly yellow Hygroscopic viscous liquid
Water ≤0.3 %
Identification A Passes test
Angle of optical rotation +3.5° to +6.0° (20°C, 589 nm) (neat)
Absorbance ≤0.7 (270 nm, 1 % in EtOH 96%)
Composition of fatty acids ≤1.0 % (Any other fatty acid)
Acid value ≤1.5 mg KOH/g
Hydroxyl value ≥160 mg KOH/g
Peroxide value ≤10.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤0.8 %