Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
327831000 327830250 327830010 327830050
ACRO327831000EA 104 EUR
ACRO327831000 ACRO327830250 ACRO327830010 ACRO327830050
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine 99+% pour biochimie
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 180…184 °C (dec.)
Densité: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.6 to 5.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤5 ppm