Imprimer
N-Méthyléthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-Ethylmethylamine
314680050 314680250
ACRO314680050EA 75.3 EUR
ACRO314680050 ACRO314680250
N-Méthyléthylamine 97%
N-Méthyléthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Point d'ébullition: 33…34 °C (760 mmHg)
Densité: 0.68 g/cm³
Point d'éclair: <–34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009030
Numéro CAS: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
ONU: 2733
ADR: 3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %