Imprimer
Isocyanate de 3-cyanophényle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
314180050 314180010
ACRO314180050EA 99.8 EUR
ACRO314180050 ACRO314180010
Isocyanate de 3-cyanophényle 97%
Isocyanate de 3-cyanophényle
Formule: C₈H₄N₂O
Point d'ébullition: 123 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 49…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013856
Numéro CAS: 16413-26-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %