Imprimer
Ethoxytriméthylsilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
313820050 313820250 313821000
ACRO313820050EA 16.6 EUR
ACRO313820050 ACRO313820250 ACRO313821000
Ethoxytriméthylsilane 95%
Ethoxytriméthylsilane
Formule: C₅H₁₄OSi
Point d'ébullition: 75…76 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.75 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009069
Numéro CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %