Imprimer
Chloroformiate de trichlorométhyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
243310100 243311000
ACRO243310100EA 45.2 EUR
ACRO243310100 ACRO243311000
Chloroformiate de trichlorométhyle 99%
Chloroformiate de trichlorométhyle
Formule: C₂Cl₄O₂
Point d'ébullition: 128 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.64 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015553
Numéro CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
ONU: 3390
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03368
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %