Imprimer
Acide lithocholique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5beta-Cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-Hydroxy-5beta-cholanic acid
229090050 229090250
ACRO229090050EA 40.9 EUR
ACRO229090050 ACRO229090250
Acide lithocholique 98%
Acide lithocholique
Formule: C₂₄H₄₀O₃
Point de fusion: 182…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003682
Numéro CAS: 434-13-9
EINECS: 207-099-1
Merck Index: 12,05571
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 190 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +32° to +38° (20 °C, 589 nm) (1.5 % in C2H5OH)