Imprimer
5-Iodouracile 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
228160100 228160500
ACRO228160100EA 78.3 EUR
ACRO228160100 ACRO228160500
5-Iodouracile 99%
5-Iodouracile
Formule: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237.98 g/mol
Point d'ébullition: 401
Point de fusion: 270…274 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006020
Numéro CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 266 to 276 °C (Subl)
HPLC ≥98.5 %