Imprimer
Sodium perborate tétrahydraté 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
223200250 223200010 223200050 223202500
ACRO223200250EA 23.4 EUR
ACRO223200250 ACRO223200010 ACRO223200050 ACRO223202500
Sodium perborate tétrahydraté 97%
Sodium perborate tétrahydraté
Formule: NaH₂BO₄·4H₂O
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149231
Numéro CAS: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %