Imprimer
Chlorure de pyridinium 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 43.3 EUR
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
Chlorure de pyridinium 98%, pur
Chlorure de pyridinium
Formule: C₅H₆ClN
Point d'ébullition: 222.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…146 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012802
Numéro CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless