Imprimer
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxyethyl chloride
221771000 221775000 221770025
ACRO221771000EA 65 EUR
ACRO221771000 ACRO221775000 ACRO221770025
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle 98%
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000972
Numéro CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
ONU: 1992
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %