N,N-Diméthyléthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DMEA
219292500
219290010
ACRO219292500EA
52
EUR
ACRO219292500
ACRO219290010
N,N-Diméthyléthylamine 99%
N,N-Diméthyléthylamine
Formule:
C₄H₁₁N Point d'ébullition: 36 °C (760 mmHg) Point de fusion: –140 °C Densité: 0.675 g/cm³ Point d'éclair: –36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009039 Numéro CAS: 598-56-1 EINECS: 209-940-8 ONU: 2733 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3715 to 1.3735 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |