Méthacrylate d'éthyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
215830010
215835000
ACRO215830010EA
78.9
EUR
ACRO215830010
ACRO215835000
Méthacrylate d'éthyle 99% stabilisé
Méthacrylate d'éthyle
Formule:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Point d'ébullition: 118…119 °C (760 mmHg) Point de fusion: –75 °C Densité: 0.91 g/cm³ Point d'éclair: 15 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009161 Numéro CAS: 97-63-2 EINECS: 202-597-5 ONU: 2277 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 10 to 120 ppm MEHQ |