Imprimer
Acide ursodesoxycholique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
208590010 208590050 208590250
ACRO208590010EA 29.8 EUR
ACRO208590010 ACRO208590050 ACRO208590250
Acide ursodesoxycholique 99%
Acide ursodesoxycholique
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Point d'ébullition: 547
Point de fusion: 203…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003680
Numéro CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 206 °C
Specific optical rotation +58° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=2, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %